Learn More
Sartorius Sartolab™ 150v Vacuum Filtration Units
Codice prodotto. 11728204 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Flask Rack
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11728204
Marca: Sartorius 18080M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Optimised for the application in cell culture
Sartolab 150v is a disposable, 0.2μm sterile, ready-to-use membrane filter capsule for highest convenience. Sartolab 150v capsules are made of a unique hydrophilic Polyethersulfone (PES) membrane providing outstanding total throughput, flow rate performance, low extractables and broadest chemical compatibility. Each 0.2 ++m bottle-top capsule filters 15 liters of aqueous solutions. The integrated on-off valve switch allows easy movement between receiving flasks.
  • Quality and reliability
  • Low protein binding
  • Fast flow and high throughput
  • Easy to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Flask Rack