Learn More
Sartorius Unità di filtrazione sottovuoto Sartolab™ RF/BT
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Filtro Sartolab RF
Sartolab BT
Sartolab RF Filter
Area di filtraggio:
18 cm2
24 cm2
39 cm2
62 cm2
Volume (sistema metrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
Descrizione
Quality, reliable sterile filtration units
- Receiver Flask (RF) and Bottle Top (BT) units contain a high quality Sartorius PES membrane
- Combine the highest flow-rates and throughput with extremely low protein binding and extractables
- Ideal for filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals
- RF and BT vacuum units are available as 150mL, 250mL, 500mL and 1000mL units
- 500mL and 1000mL units come standard with 90mm membranes
- Improved filtration speed and throughput for cost effective filtration
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Class VI, ISO 10993 |
| Connettori | Plug-on hose nipple |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1.77 in. bottle neck |
| Materiale | Polystyrene |
| Materiale (membrana) | PES |
| Dimensione del poro | 0.22 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Area di filtraggio | 39 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals |
| Vedi altri risultati |