Learn More
Sartorius Unità di filtrazione sottovuoto Sartolab™ RF/BT
Codice prodotto. 11781005 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Filtro Sartolab RF
Sartolab BT
Sartolab RF Filter
Area di filtraggio:
18 cm2
24 cm2
39 cm2
62 cm2
Volume (sistema metrico):
150 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
Codice prodotto. 11781005
Marca: Sartorius 180C2E
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Per filtrare soluzioni acquose in modo rapido e semplice. Le unità di filtrazione a vuoto Sartorius Sartolab™ RF/BT sono monouso e facili da utilizzare. Contengono una membrana di alta qualità in PES e sono caratterizzate da alte portate, da una resa elevata oltre che da un legame proteico e livelli di estraibili estremamente bassi. Disponibili in un'ampia gamma di volumi.
Quality, reliable sterile filtration units
  • Receiver Flask (RF) and Bottle Top (BT) units contain a high quality Sartorius PES membrane
  • Combine the highest flow-rates and throughput with extremely low protein binding and extractables
  • Ideal for filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals
  • RF and BT vacuum units are available as 150mL, 250mL, 500mL and 1000mL units
    • 500mL and 1000mL units come standard with 90mm membranes
  • Improved filtration speed and throughput for cost effective filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificazione/Conformità USP classe VI, ISO 10993
Connettori Nipplo portagomma a inserimento
Monouso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Collo bottiglia da 1.77 pollici
Materiale Polistirene
Materiale (membrana) Polietersulfone
Dimensione del poro 0.22μ m
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 39 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione di terreni di coltura di tessuti, tamponi, additivi e altre sostanze biologiche acquose
Quantità Contenitore da 12
Tipo Filtro Sartolab RF
Volume (sistema metrico) 500 ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt