Learn More
Sartorius Unità di filtrazione sottovuoto Sartolab™ RF/BT
Codice prodotto. p-4187736 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Filtro Sartolab RF
Sartolab BT
Sartolab RF Filter
Area di filtraggio:
18 cm2
24 cm2
39 cm2
62 cm2
Volume (sistema metrico):
150 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
Codice prodotto. 11771005
Marca: Sartorius 180C1E
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per filtrare soluzioni acquose in modo rapido e semplice. Le unità di filtrazione a vuoto Sartorius Sartolab™ RF/BT sono monouso e facili da utilizzare. Contengono una membrana di alta qualità in PES e sono caratterizzate da alte portate, da una resa elevata oltre che da un legame proteico e livelli di estraibili estremamente bassi. Disponibili in un'ampia gamma di volumi.
Quality, reliable sterile filtration units
  • Receiver Flask (RF) and Bottle Top (BT) units contain a high quality Sartorius PES membrane
  • Combine the highest flow-rates and throughput with extremely low protein binding and extractables
  • Ideal for filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals
  • RF and BT vacuum units are available as 150mL, 250mL, 500mL and 1000mL units
    • 500mL and 1000mL units come standard with 90mm membranes
  • Improved filtration speed and throughput for cost effective filtration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI, ISO 10993
Connettori Plug-on hose nipple
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.77 in. bottle neck
Materiale Polystyrene
Materiale (membrana) PES
Dimensione del poro 0.22 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 18 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals
Quantità 12 Case
Tipo Sartolab RF Filter
Volume (sistema metrico) 150 mL
Volume (sistema metrico) ricevitore 150 mL