Learn More
Sartorius Secura™ Analytical Weighing Balances
Codice prodotto. 13512970 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
Leggibilità:
0.1 mg
Modello:
124
224
Tempo di stabilizzazione:
2 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13512970
Marca: Sartorius SECURA2241S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Protezione anticorrente manuale, adattatore di alimentazione universale, coperchio, guida di applicazione, parapolvere, anello di schermatura
Easy, reliable weighing in regulated work areas
Progettati per l'uso in ambienti controllati e dove sono richiesti risultati di alta qualità senza complicazioni. Secura garantisce la qualità dei risultati di misurazione, la conformità con i requisiti normativi e il miglioramento dell'efficienza del flusso di lavoro.
  • Pesatura senza rischi: Il trasferimento dati alla stampante o al computer viene bloccato quando si verificano i più comuni errori operativi
  • Funzioni di controllo dei livelli – monitoraggio optoelettronico del livello, messaggi di allarme e assistenza utente interattiva
  • Funzione SQmin programmata nella bilancia per il monitoraggio attivo del requisito minimo per la pesatura dei campioni USP
  • IsoCAL™ offre funzioni automatiche di calibrazione e regolazione interne interamente motorizzate con livello di azione configurabile
  • La funzione Cal Audit Trail (registrazione eventi di calibrazione) fornisce la documentazione di tracciabilità per tutti i dati di calibrazione e regolazione all'interno della bilancia
  • Stampe conformi alle linee guida GLP con indicazione di ora e data con la stampante Sartorius GLP YDP30
  • Protezione tramite password per impedire modifiche non autorizzate delle impostazioni di pesatura
  • Design innovativo che facilita la pulizia per risultati accurati
  • Anello di schermatura ottimizzato e controllo dei livelli per operazioni in ambienti con flusso d'aria laminare
Specifiche
  • Calibrazione: calibrazione automatica interna isoCAL; disponibile anche calibrazione esterna
  • Livello di sicurezza: Configurabile in tre livelli
  • Unità di pesatura: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once Troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, carati, tola, baht, mesghal, Newton
  • Indicatore di stabilità: sì
  • Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
  • Modelli omologati: sì
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240 V (universale)
Applicazioni standard: pesatura, densità, pesatura percentuale, controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazioni, componenti, statistiche e conversioni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione Touchscreen
Punti di calibrazione 200 g
Certificazione/Conformità 2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML
Tipo di collegamento Mini USB
Capacità 220 g
Tipo di display Color Touchscreen
Leggibilità 0.1 mg
Include Schermatura manuale, adattatore di alimentazione u
Livellamento Sensore di livello optoelettronico con allarme e g
Linearità <±0.2 mg
Materiale Plastica ABS, alluminio pressofuso
Modello 224
Ripetibilità <±0.1 mg
Deriva sensibilità ±1.5 ppm/°C
Tempo di stabilizzazione 2 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 50 a 86 °F
Temperature Range (Metric) Da 10 a 30 °C
Tipo Bilancia analitica
Warranty 2 anni
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.6 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 9 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 8.22 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Altezza (sistema metrico) camera 20.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 14.1 in.
Profondità (sistema metrico) 36 cm
Peso (sistema imperiale) 11.24 libbre
Peso (sistema metrico) 5.1 kg
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Wattage 2 W
Amperaggio 0.2 A
Frequenza 50/60 Hz
Legal for Trade Class I