Learn More
Sartorius Secura™ Precision Weighing Balances
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13592970 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità:
210 g
310 g
510 g
610 g
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
Modello:
213
313
513
612
613
Tempo di stabilizzazione:
1 sec.
1.5 sec.
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 13592970
Marca: Sartorius SECURA2131S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione
Easy, reliable weighing in regulated work areas
Progettati per l'uso in ambienti controllati e dove sono richiesti risultati di alta qualità senza complicazioni. Secura garantisce la qualità dei risultati di misurazione, la conformità con i requisiti normativi e il miglioramento dell'efficienza del flusso di lavoro.
  • Pesatura senza rischi: il trasferimento dati alla stampante o al computer viene bloccato quando si verificano i più comuni errori operativi
  • Funzioni di controllo dei livelli – monitoraggio optoelettronico del livello, messaggi di allarme e assistenza utente interattiva
  • Funzione SQmin programmata nella bilancia per il monitoraggio attivo dell'USP
  • IsoCAL™; funzioni automatiche di calibrazione e regolazione interne interamente motorizzate con livello di azione configurabile
  • La funzione Cal Audit Trail (registrazione eventi di calibrazione) fornisce la documentazione di tracciabilità per tutti i dati di calibrazione e regolazione all'interno della bilancia
  • Stampe conformi alle linee guida GLP con indicazione di ora e data con la stampante Sartorius GLP YDP30
  • Protezione tramite password per impedire modifiche non autorizzate delle impostazioni di pesatura
  • Design innovativo che facilita la pulizia per risultati accurati
  • Anello di schermatura ottimizzato e controllo dei livelli per operazioni in ambienti con flusso d'aria laminare
Specifiche
  • Calibrazione: calibrazione automatica interna isoCAL; disponibile anche calibrazione esterna
  • Livello di sicurezza: configurabile in tre livelli
  • Unità di pesatura: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once Troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, carati, tola, baht, mesghal, Newton
  • Indicatore di stabilità: sì
  • Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
  • Modelli omologati: sì
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240V (universale) 
Applicazioni standard
Pesata, densità, pesatura percentuale,pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazioni, componenti, statistiche e conversioni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità GLP, GMP
Tipo di collegamento Mini USB
Capacità 210 g
Tipo di display Display grafico a colori
Leggibilità 0.001 g
Formato Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Include Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, g
Livellamento Manuale
Linearità ±0.002 g
Materiale Diamante, metallo pressofuso, acciaio inox
Modello 213
Ripetibilità 0.001 g
Tempo di stabilizzazione 1.5 sec.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 50 a 86 °F
Temperature Range (Metric) Da 10 a 30 °C
Tipo Bilancia di precisione Secura™
Warranty 2 anni
Larghezza (sistema imperiale) 8.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.8 cm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 12 cm
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Altezza (sistema imperiale) camera 8.2 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Altezza (sistema metrico) camera 20.9 cm
Profondità (sistema imperiale) 14.1 in.
Profondità (sistema metrico) 36 cm
Peso (sistema imperiale) 11.2 libbre
Peso (sistema metrico) 5.1 kg
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Wattage 2 W
Amperaggio 0.2 A
Frequenza 50/60 Hz
Legal for Trade Class I