Learn More
Sartorius Sterility Testing Reusable System: Holding Rod
Codice prodotto. 15932560 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Holding Rod for Inlet Tube/Needle
Codice prodotto. 15932560
Marca: Sartorius 16974
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Sterility testing System
  • For inlet needle
  • With Clamp Holder (spring closure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Inlet Tube/Needle
Materiale Stainless Steel
Tipo Holding Rod