Learn More
Sartorius Reusable Sterility Testing System: Silicone Adapter
Codice prodotto. 15922560 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Silicone Adapter; Sterile: No
Codice prodotto. 15922560
Marca: Sartorius 16968
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Silicone Adapter for use with Reusable Sterility Testing System.
  • With stoppers drilled to fit filter holder base
  • Allows sterile filtration system to be used with Sartorius and other stainless-steel and PVC manifolds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Reusable Sterility Testing System
Materiale Silicone
Sterilità Non-sterile
Tipo Silicone Adapter