Learn More
Sartorius Universal Pump for Sterisart™ Sterility Testing System
Codice prodotto. 15962530 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
13.5 kg
14.6 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15962530
Marca: Sartorius 16420
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Peristaltic pump for sample and media transfer into the Sterisart NF systems - Suitable for isolators
The new Sterisart™ Universal Pump is available in two versions: as basic version 16419 and as an upgraded version 16420 with display and user software.The pump can be used in clean rooms, integrated into clean benches, or installed countersunk in the working surface of isolators. Its low, compact design has a space-saving footprint - a great benefit for most clean room benchtops and isolators.
  • closed system - no ventilation for enhanced safety
  • robust and maintenance free
  • compact and ergonomic construction
  • modular design
  • pump available with special software (operator-guided menus; all process sequences can be logged; barcode recognition)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Profondità (sistema imperiale) parte esterna 10.23 in.
Profondità (sistema metrico) parte esterna 26 cm
Da utilizzare con (applicazione) Used in clean rooms, integrated into clean benches, or installed countersunk in the working surface of isolators
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sterisart Universal Pump
Altezza (sistema imperiale) esterno 8.26 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 21 cm
Modello Sterisart Universal
Peso (sistema imperiale) 32.18 lb.
Peso (sistema metrico) 14.6 kg
Portata 70 to 650 mL/min.
Include Display and user software
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Stainless Steel, PVC, PET, Silicone
Wattage 100 w
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 13.22 in.
Sterilità Sterile
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 33.6 cm