Learn More
Sartorius Vivaspin™ 100 Disposable Ultrafiltration Units
BIOPHARMA
Produktkod. 10194091 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
MWCO:
0.2 μm
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Quantità:
10 Pk.
2 Pk.
Förpackningsstorlek
pezzi 10
pezzi 2
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10194091
missing translation for 'mfr': Sartorius VC1011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Vivaspin™ 100 has the highest capacity of any centrifugal ultrafiltration device, for easy and convenient handling of larger sample volumes.
  • For the concentration of samples up to 98 mL
    • Can be used either in a centrifuge or for pressure filtration
  • Combines the ease of use of centrifugal devices with the flexibility and control provided by pressurized ultrafiltration cells
  • Easy to assemble
    • Requires no tubing connections or stirring mechanisms
    • Can be adapted to equipment availability or to specific user preferences
  • For convenience, the units are simply spun in a large capacity centrifuge (carriers accepting 250 mL bottles)
  • For better process control, gas pressure can be combined with gentle orbital shaking
  • For highest simplicity of use with minimum equipment requirements, the device is pressurized and then left standing on a bench top or in a refrigerator
  • The concentrator features a vertical membrane that minimizes fouling, while the built-in deadstop of 350 μL will prevent concentration to dryness.
Features:
  • Easy to handle
  • High flux PES membrane
  • Vertical twin membrane for ultra-fast concentration
  • High retentate recovery (90%)
  • Total process flexibility
  • Compatible with swing out rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Monouso Single-use
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale (membrana) PES
MWCO 5 kDa
Volume del campione 100 mL
Sterilità Non-sterile
Quantità 2 Pk.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volume (sistema metrico) 98 mL
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.