Learn More
Sartorius Vivaflow™ Models Accessories: Diafiltration Reservoir
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manage and maintain flow
Specifica
Specifica
| Tipo di filtro | Ultrafiltration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vivaflow 50 and 200 |
| Volume del campione | 500 mL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | Each |
| Tipo | Diafiltration Reservoir |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |