Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 15R
Con membrana in cellulosa rigenerata modificata Hydrosart™. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin 15R sono ideali quando è richiesto un tasso di recupero particolarmente elevato e un bassissimo assorbimento, ad esempio nella concentrazione e desalinizzazione di frazioni di immunoglobina. Disponibili in una gamma di valori MWCO.
246.00€ - 795.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Hydrosart |
---|---|
Area di filtraggio | 3.87 cm2 |
Materiale alloggiamento | Polycarbonate |
Volume (sistema metrico) | 12.5 mL (Fixed Angle Rotor), 15 mL (Swing Bucket Rotor) |
Lunghezza (sistema metrico) | 116 mm |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10550243
|
Sartorius
VS15RH01 |
10 kDa | 12/Pk. |
246.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11765815
|
Sartorius
VS15RH02 |
10 kDa | 48/Pk. |
795.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10510823
|
Sartorius
VS15RH21 |
30 kDa | 12/conf. |
246.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10050882
|
Sartorius
VS15RH11 |
5 kDa | 12/Pk. |
246.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10117294
|
Sartorius
VS15RH22 |
30 kDa | 48/Pk. |
795.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11775815
|
Sartorius
VS15RH12 |
5 kDa | 48/Pk. |
795.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11741015
|
Sartorius
VS15RH91 |
2 kDa | 12/Pk. |
246.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11735985
|
Sartorius
VS15RH92 |
2 kDa | 48/Pk. |
795.00€
pezzi 48 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Features a Hydrosart™ modified regenerated cellulose membrane. Sartorius Vivaspin 15R Centrifugal Concentrators are ideal when extremely high recovery rate and very low adsorption is required, e.g. applications such as concentration and desalting of immunoglobulin fractions. Available in a range of MWCO.
L'ultimo arrivato della famiglia di prodotti Vivaspin- Con tutte le esclusive funzioni dei concentratori centrifughi Sartorius Stedim Biotech
- Provette a fondo conico da 30 x 116 mm per volumi da 2 a 15 ml
- Membrana doppia verticale brevettata per tempi di concentrazione estremamente brevi (30 cicli in 15 min)
- Concentrazione sicura del campione grazie allo spazio vuoto
- Con membrana in cellulosa rigenerata Hydrosart™
- Recupero molto elevato a basso assorbimento (95-98%)
- Volume di holdup molto ridotto (< 20 μl)
- Involucro in cristallo trasparente con graduazioni del volume
- Progettati per i rotori che accettano provette Falcon a fondo conico da 50 ml
- Beckman Allegra 25R con rotore oscillante TS-5.1-500 dotato di cestelli BUC 5 e adattatori 368327
- Rotore ad angolo fisso Beckman TA-10.250 25° con adattatori 356966
- Multifuge 3 S-R con rotore oscillante 75006445 con cestelli 75006441 e adattatori per provette Falcon a fondo conico da 50 ml
- Questi dispositivi non sono compatibili con rotori che accettano solo provette a fondo tondo da 29 mm x 105 mm, ad esempio Sorvall SS34 Beckmann JA 20
- Se il rotore accetta solo provette a fondo tondo da 29 mm x 105 mm, utilizzare Vivaspin 15, indicato per provette da centrifuga a fondo tondo o a fondo conico
Specifications
Hydrosart | |
Polycarbonate | |
116 mm |
3.87 cm2 | |
12.5 mL (Fixed Angle Rotor), 15 mL (Swing Bucket Rotor) |