Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 2: Membrana in polietersulfone (PES)
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4909087 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Quantità:
100/Pk.
25/Pk.
25/Pk. (Starter Pack) 5 Ea.
25/conf.
25/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Dimensione del poro:
0.2 μm
Codice prodotto. 10384931
Marca: Sartorius VS0211
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combines high speed with superior retentate recovery for concentrating very dilute solutions. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators: PES Membrane feature twin vertical membranes, small internal surface areas and thin-channel chambers. Available in a range of MWCO and packaging quantities.
I concentratori Vivaspin sono dispositivi di ultrafiltrazione monouso per la concentrazione di campioni biologici. Vivaspin 2 è progettato per l'uso con campioni da 500 μl a 2 ml nei rotori che accettano provette da centrifuga da 15 ml. Il design esclusivo offre concentrazioni ad alta velocità per soluzioni cariche di particelle e un recupero quasi totale del concentrato.
Doppie membrane verticali e design ottimale per una concentrazione rapida e sicura
  • Doppia membrana verticale brevettata per velocità di processazione ultrarapide
  • In una singola centrifugazione, è possibile concentrare soluzioni da 4 ml fino a 30x in 5–30 minuti
  • La camera di filtrazione a canale sottile riduce al minimo la contaminazione della membrana e aumenta la velocità di filtrazione
  • La tasca cieca nel fondo elimina il rischio di filtrazione dei campioni a secco
  • Membrane in PES ad alto flusso caratterizzate da una bassissima capacità legante di proteine ed estraibili
Progettati per la massima versatilità e recupero del campione
  • Superficie interna e area della membrana piccole per un recupero superiore dalle soluzioni molto diluite
  • Due metodi per un facile recupero del concentrato:
    • Pipettaggio diretto del concentrato dalla tasca cieca nel concentratore
    • Centrifugazione inversa del concentrato nel tappo di recupero, sigillabile per la conservazione
    • Entrambi i metodi consentono un recupero pressoché totale del concentrato superiore al 90%
  • Graduazione del volume per un facile monitoraggio del concentrato e spazio morto di 8 μl
  • Compatibilità universale con rotori con cestelli oscillanti o ad angolo fisso per provette da centrifuga da 15 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 5 kDa
Volume del campione Up to 3 mL
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 1.3 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Concentration, desalting and buffer applications
Materiale alloggiamento Policarbonato
Forza max Swing bucket rotor: 4000 x g, Fixed angle rotor: 9000 x g (3 - 50 kDa MWCO); 12,000 x g (100 kDa+ MWCO)
Quantità 25/confezione
Tipo Centrifugal Concentrator
Volume (sistema metrico) 2 ml (rotore ad angolo fisso); 3 ml (rotore oscillante)
Lunghezza (sistema metrico) 126 mm
Larghezza (sistema metrico) 17.8 mm