Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 500
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
MWCO:
0.2 μm
1,000,000 d
10 kDa
100 kDa
100,000 d
3 kDa
3,000 d
30 kDa
300,000 d
5 ciascuno di 5K, 10K, 30K, 50K, 100K dalton
5 kDa
5,000 d
50 kDa
50,000 d
Quantità:
100/conf.
25/conf.
25/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
Provides a simple, one-step concentration procedure. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators are disposable ultrafiltration devices for the concentration of biological samples with starting volumes up to 500μL. Available with PES membranes in a wide range of molecular weight cut-offs.
- Patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides high speed concentrations
- >
- The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
- Universal rotor compatibility: can be used in fixed angle rotors accepting 2.2mL centrifuge tubes
- High-flux PES membranes for ultra-fast concentration
- Pratico recupero del concentrato con il pipettaggio
- Clear housing with volume graduation for easy reading/monitoring
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Tipo di filtro | Ultrafiltration |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge |
| Materiale (membrana) | Polietersulfone |
| MWCO | 100,000 d |
| Volume del campione | 500 mL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Area di filtraggio | 64.5 mm2 |
| Materiale alloggiamento | Policarbonato |
| Quantità | 100/conf. |
| Vedi altri risultati |