Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ 6
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10588191 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
MWCO:
0.2 μm
1,000,000 d
10 kDa
10,000 d
100,000 d
3 kDa
3,000 d
30 kDa
30,000 d
300,000 d
5 kDa
5,000 d
50,000 d
Starter Pack: 5 ciascuno di 5K, 10K, 30K, 50K, 100K
Quantità:
100/conf.
25/Pk.
25/conf.
25/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 10588191
Marca: Sartorius VS0632
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per una concentrazione veloce del campione e un recupero elevato. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ 6 sono gli unici dispositivi di queste dimensioni in grado di elaborare campioni da 6 ml. Sono dotati di due membrane verticali e di tasche cieche integrate. Disponibili con membrane in PES in una vasta gamma di cutoff di pesi molecolari.
Developed to offer increased volume flexibility and performance
  • Compact tubes can process up to an impressive 6mL initial volume
  • Optimally suited for the concentration of antibody, protein, nanoparticle and virus samples
  • Universal rotor compatibility:
    • Use in either swing bucket or fixed angle rotors accepting standard 15mL conical bottom test tubes
Fast, safe and easy concentration
  • Features premium, high-throughput PES membranes
  • Twin vertical membrane design lead to unparalleled filtration speed and over 100-fold concentration
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Nearly complete concentrate recovery of over 90%
  • Remaining volume is easy to see with the printed graduations and clear housing
  • Modified dead stop pocket further simplifies direct pipette recovery of the final concentrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 50,000 d
Volume del campione 6 mL
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 2.58 cm2
Materiale alloggiamento Policarbonato
Quantità 100/conf.
Volume (sistema metrico) 6 ml
Lunghezza (sistema metrico) 122 mm