Learn More
Sartorius Concentratori centrifughi Vivaspin™ Turbo 15
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-4390423 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
10,000 d
100,000 d
3,000 d
30,000 d
5,000 d
50,000 d
Quantità:
12/conf.
48/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 48
Codice prodotto. 12644863
Marca: Sartorius VS15T91
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Grazie alla doppia membrana combinano un flusso elevato con un design interno confortevole per garantire prestazioni superiori. I concentratori centrifughi Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 garantiscono una concentrazione ultrarapida e un recupero virtualmente totale del concentrato. Disponibili in vari MWCO in confezioni da 12 o in convenienti contenitori da 48.
Combines high-flux, twin membranes with a sleek internal design for superior performance. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Centrifugal Concentrators deliver ultra-fast concentration and virtually complete concentrate recovery. Available in a range of MWCO in 12-packs or convenient 48-pack cases.
Twin vertical membranes and a sleek internal design for ultra-fast concentration
  • In a single spin, 15 ml solutions can be concentrated up to 150x in 10-30 minutes
  • Large, high-flux PES membranes feature ultra-low protein binding and low extractables
  • High, constant filtration pressure allows optimal crossflow to minimize membrane fouling
Designed for maximum convenience, safety and sample recovery
  • Angular, pipette-friendly pocket facilitates easy retentate recovery of greater than 95%
  • Eliminates the risk of sample filtration to dryness
  • Stable, inert polystyrene housing with high chemical compatibility (pH 1-14)
  • UV joining technology for a smooth transition between membrane and housing
  • Volume graduation for easy monitoring of concentrate volume and 100μl dead-stop volume
Universal compatibility for rotors that accept 50mL conical bottom tubes
  • Handles sample volumes up to 15mL in swing bucket rotors (11mL in fixed angle rotors)
  • Designed for rotors that accommodate Falcon 50mL conical tubes:
    • Beckman Allegra 25R with TS-5.1-500 swing-out rotor, BUC 5 buckets, adaptors
    • Beckman TA-10.250 25° fixed angle rotor with 356966 adaptors
    • Multifuge 3 S-R with 75006445 rotor, 75006441 buckets, adaptors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Ultrafiltration
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge
Materiale (membrana) Polietersulfone
MWCO 3,000 d
Volume del campione 15 mL
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 7.2 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni di concentrazione, desalinizzazione o scambio tampone
Materiale alloggiamento Polistirene
Forza max 4,000 x g
Quantità 12/conf.
Tipo Centrifugal Concentrator
Volume (sistema metrico) 11 ml (rotore ad angolo fisso); 15 ml (rotore a cestello oscillante)
Lunghezza (sistema metrico) 11.8 cm
Larghezza (sistema metrico) 27 mm