Learn More
Berkshire™ SatPax™ 550, Pre-wetted 100% Meltblown Polypropylene Cleanroom Wiper
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 28 cm (9 x 11 in.)
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 71% Saturation
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Descrizione
- Very low extractables and ions
- Very low particle and fiber counts
- Excellent wet strength and abrasion resistance
- Reduces alcohol usage and preparation / handling costs
- Reduces VOC emissions
- Increases cleaning efficiency
- Increases cleaning protocol consistency
- Designed for use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments and USP 797 applications
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 28 cm |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensioni (L x P) | 23 x 28 cm (9 x 11 in.) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Disinfectant |
| Soluzione di saturazione | 70% IPA, 71% Saturation |
| Sterilità | Non sterile |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X1200 23x28cm SatPax 550, Polyproplylene (24 inner bags of 50 units each)
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: Isopropanol