Learn More
Berkshire™ SatPax™ 550, Pre-wetted 100% Meltblown Polypropylene Cleanroom Wiper
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-200083719 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 28 cm (9 x 11 in.)
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 71% Saturation
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Codice prodotto. 15217198
Marca: Berkshire™ SPX550.001.24
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
SatPax™ 550 wipers are composed of exceptionally clean 100% meltblown polypropylene pre-wetted with a consistent concentration of IPA and DI water.
  • Very low extractables and ions
  • Very low particle and fiber counts
  • Excellent wet strength and abrasion resistance
  • Reduces alcohol usage and preparation / handling costs
  • Reduces VOC emissions
  • Increases cleaning efficiency
  • Increases cleaning protocol consistency
  • Designed for use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments and USP 797 applications
Specifica
Product Type Cleanroom Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 28 cm
Materiale Polypropylene
Dimensioni (L x P) 23 x 28 cm (9 x 11 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Disinfectant
Soluzione di saturazione 70% IPA, 71% Saturation
Sterilità Non sterile
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X1200 23x28cm SatPax 550, Polyproplylene (24 inner bags of 50 units each)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isopropanol