Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotors for Large Capacity Concentrators
Codice prodotto. 11788559 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.5 mL Microtube, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm Glass and Plastic Tubes
12 Deep-well Plates
192 Vials
30 x 15 mL Conical Centrifuge Tubes
52 x 15 mL Conical
8 Microwell Plates
Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11788559
Marca: Thermo Scientific™ RH6017100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SpeedVac Rotors for Large Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Circular Rotors:
  • Easy to use
  • Multi-size tube holes accommodate different sample sizes
  • Require no additional accessories
  • Fit directly into your concentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Centrifuge Tubes: 30 x 15L conical, Large capacity models
Tipo Rotor
Da utilizzare con (apparecchiatura) SPD210, SPD2030, SPD300DDA (requires RAD200)
Capacità 30 x 15 mL Conical Centrifuge Tubes
Modello RH60-17-100
Sistema rotore Traditional
Volume (sistema metrico) 15 mL