Learn More
Saybolt (ASTM D6045, D156) Colour Reference Standard, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16010162
Click to view available options
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 16010162
Marca: Paragon Scientific 134070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Saybolt Colour Reference Standards are for routine calibration of colour measuring instruments and verification of test data. Process industries throughout the world use colorimeters for colour control of products such as edible and industrial oils, fuels, chemicals, pharmaceuticals, paints and coatings.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Full Traceability to International Standards
  • 500mL Pack Size supplied with MSDS
  • 18 months shelf life
  • Tamper evident security packaging
  • Manufactured in the United kingdom
Specifica
Certificazione/Conformità Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
Tipo Color Reference Standard
Quantità 500 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Saybolt Colour Reference Standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: white mineral oil
Nominal values quoted