Learn More
SB 202190, 99+%
Codice prodotto. 15473629
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 15473629
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60950.MC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP | CAS: 152121-30-7 | C20H14FN3O, C20H14FN3O | 331.35 g/mol
Inhibits p38 kinase activity through competition with ATP
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 152121-30-7
Formula molecolare C20H14FN3O, C20H14FN3O
Sinonimo 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-pyridyl)imidazole
Specifica
Quantità 100 mg
Descrizione Yellow
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP
Saggio ≥99%
Peso formulazione 331.35g/mol
Punto di fusione 240°C to 243°C
Solubilità Soluble in DMSO at 30mg/ml
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Crystalline Solid
InChI Key NJNKPVPFGLGHPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1=C(NC(N1)=C1C=CC(=O)C=C1)C1=CC=NC=C1
IUPAC Name 4-[4-(4-fluorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-imidazol-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molecular Weight (g/mol) 331.35