Learn More
Thermo Scientific Chemicals SB 225002
Codice prodotto. p-7082458
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 15486869
Marca: Thermo Scientific Chemicals J65387.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A potent, selective and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2
SB 225002 is a selective non-peptide CXCR2 inhibitor which suppresses IL-8 induced neutrophil chemotaxis and margination. In addition, SB 225002 reduces MPO activity, IL-1β, MIP-2, and keratinocyte-derived chemokine (KC) levels. Further studies suggest that SB 225002 decreases the expression of vascular endothelial growth factor, inducible NOS (NO synthase), and Cox-2 (cyclooxygenase-2 proteins) in colon tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 182498-32-4
Formula molecolare C13H10BrN3O4
Sinonimo 1-(2-Bromophenyl)-3-(2-hydroxy-4-nitrophenyl)urea
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione Yellow
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2
Peso formulazione 352.10g/mol
Sensibilità Moisture Sensitive
Solubilità Soluble to 100mM in DMSO and to 50mM in ethanol
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.