Learn More
SB 228357, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18095282
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18095282
Marca: Tocris Bioscience 1375/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
5-HT2C/2B antagonist/inverse agonist
5-HT2C/2B receptor antagonist (pKi values are 7.0, 8.1 and 9.1 at 5-HT2A, 2B and 2C receptors respectively). Displays inverse agonism in a 5-HT-stimulated PI hydrolysis model of 5-HT2C receptor function. Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 181629-93-6
Formula molecolare C22H17F4N3O2
Molecular Weight (g/mol) 431.391
InChI Key RRJLJKRFFRZRAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-5rdn2e8e97, tocris-1375, chembl14276, n-3-fluoro-5-3-pyrindyl phenyl-2,3-dihydro-5-methoxy-6-trifluoromethyl-1h-indole-1-carboxamide, n-3-fluoro-5-pyridin-3-ylphenyl-5-methoxy-6-trifluoromethyl-2,3-dihydroindole-1-carboxamide, n-3-fluoro-5-3-pyridinyl phenyl-2,3-dihydro-5-methoxy-6-trifluoromethyl-1h-indole-1-carboxamide, lopac-s-2318, d05nwh, gtpl192, n-3-3-pyridinyl-5-fluorophenyl-5-methoxy-6-trifluoromethyl indoline-1-carboxamide
PubChem CID 443390
ChEBI CHEBI:8979
IUPAC Name N-(3-fluoro-5-pyridin-3-ylphenyl)-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-2,3-dihydroindole-1-carboxamide
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCN2C(=O)NC3=CC(=CC(=C3)C4=CN=CC=C4)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico SB 228357
Quantità 10 mg
Peso formulazione 431.39
Percent Purity >99%