Learn More
Tocris Bioscience™ SB 399885 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18064142
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18064142
Marca: Tocris Bioscience™ 3189/10
Potent and selective 5-HT6 antagonist
Potent, brain penetrant, orally active 5-HT6 antagonist. Displays > 200-fold selectivity for 5-HT6 over other 5-HT receptors (pKi values are 9.11, 8.81 and 9.02 for human recombinant, native rat and native human 5-HT6 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402713-81-9
Formula molecolare C18H22Cl3N3O4S
Specifica
Materiale o nome chimico SB 399885 hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 482.81
Purezza >99%
Peso molecolare 482.801