Learn More
SC 514, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18085512
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18085512
Marca: Tocris Bioscience 3318/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
IKKβ inhibitor; attenuates NF-κB-induced gene expression
Orally active, ATP-competitive IKKβ inhibitor (IC50 = 3 - 12 μM) that displays > 10-fold selectivity over 28 other kinases including JNK, p38, MK2 and ERK. Attenuates NF-κB-induced gene expression of IL-6, IL-8 and COX-2 in synovial fibroblasts (IC50 values are 20, 20 and 8 μM respectively). Reduces iNOS induction and exhibits anti-inflammatory activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 354812-17-2
Formula molecolare C9H8N2OS2
Molecular Weight (g/mol) 224.296
InChI Key BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-5-thiophen-3-yl thiophene-2-carboxamide, 4-amino-2,3'-bithiophene-5-carboxamide, ikk-2 inhibitor, sc-514, insolution ikk-2 inhibitor, sc-514, 5-thien-3-yl-3-aminothiophene-2-carboxamide, curator_000007, 4-amino-2,3-bithiophene-5-carboxamide, biomolki_000076, biomolki2_000080, d0t6va
PubChem CID 2807869
IUPAC Name 3-amino-5-thiophen-3-ylthiophene-2-carboxamide
SMILES C1=CSC=C1C2=CC(=C(S2)C(=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico SC 514
Quantità 10 mg
Peso formulazione 224.3
Percent Purity >98%