Learn More
Thermo Scientific™ SC150L Immersion Circulators
Codice prodotto. p-4527502 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
SC150L with clamp
Tensione:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10359727
Marca: Thermo Scientific™ 1540011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maintain temperatures up to +150°C with this superior thermostat featuring an increased immersion depth to accommodate larger or deeper baths.
Maintain temperature up to +150°C, while increasing immersion depth to accommodate larger or deeper baths. The Thermo Scientific™ SC150L Immersion Circulator, one of the basic models in the new generation of superior quality thermostats, features an enhanced digital display and easy–to–use touchpad settings, allowing you to easily tune the temperature to meet your specific application requirements.
  • Max. temperature: 150°C
  • Increased immersion depth to accommodate larger or deeper baths
  • Low-liquid level alarm for Safety Class III
  • Automatic controller shutdown at detection of excessive high temperature, low liquid level or motor overload
  • USB communication port and options for RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
  • Self-Tuning PID controller for optimized temperature control
  • Five programmable set point temperatures
  • RTA (Real Temperature Adjustment) for calibration
  • Two levels of pump speed adjustment to increase flow or bath agitation
  • Three languages (English, German, French)
  • Change digital display resolution between 0.1 and 0.01 and between °C — °F — °K
  • Acoustic and optical alarm
  • Auto-Restart feature after power failure
Includes:8 and 12mm hose barbs with clamp (–0016, –0018, –0011 only), pump plug for external circulation, 6ft. power cord.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione With clamp; 230V/50Hz
Certificazione/Conformità CE, CSA, UL, RoHS
Comunicazioni USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Portata 17 L/min.
Gamma di temperatura 13°C to 150°C
Capacità di riscaldamento 2 kW/1.2 kW
Pressione max 300 mbar/4.35 psi
Modello SC150L with clamp
Classe di sicurezza 3/FL
Stabilità termica 0.02°C
Dimensioni (L x P x A) 7.8 x 5.4 x 15.1 in. (19.9 x 13.8 x 38.4 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 15.1 in.
Altezza (sistema metrico) 38.4 cm
Peso (sistema imperiale) 3.3 lb.
Peso (sistema metrico) 7.3 kg
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz