Learn More
SC57666, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200095921
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
20mg
5mg
Codice prodotto. 16483169
Marca: Medchem Express HYU00129
MedChemExpress SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
SC57666 is a selective COX2 inhibitor with an IC50 of 26 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico SC57666
CAS 158959-32-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H17FO2S
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (316.07 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)CCC2)C=C1)(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 316.39
Peso formulazione 316.39
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.