Learn More
Scandium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11323457
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11323457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018677.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10361-84-9
Scandium(III) chloride is a Prins cyclization catalyst. Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-84-9
Numero MDL MFCD00011221
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium(III) chloride
Punto di fusione 939°C
Nota nome Anhydrous
Quantità 0.25 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,8392
Informazioni di solubilità Soluble in water; Insoluble in alcohol
Peso formulazione 151.32
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.39 g/mL