Learn More
Scandium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7048677
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11326268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011218.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
Scandium(III) chloride hexahydrate, which is freely soluble in water is used as a source for producing metallic scandium by electrolysis. It finds use in halide lamps, optical fibers, electronic ceramics and lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 20662-14-0
Formula molecolare Cl3H12O6Sc
Molecular Weight (g/mol) 259.40
Numero MDL MFCD00149852
InChI Key FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Especificaciones
Materiale o nome chimico Scandium(III) chloride hexahydrate
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,8392
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 259.41 (151.32 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado