Learn More
Scandium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7048678
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11336268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011219.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20662-14-0
Formula molecolare Cl3H12O6Sc
Molecular Weight (g/mol) 259.40
Numero MDL MFCD00149852
InChI Key FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium(III) chloride hexahydrate
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,8392
Peso formulazione 259.41 (151.32 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic