Learn More
Scandium(III) oxide, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11396025 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11396025
Marca: Thermo Scientific Acros 193960010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12060-08-1
Formula molecolare O3Sc2
Molecular Weight (g/mol) 137.91
Numero MDL MFCD00011223
InChI Key HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium(III) oxide
Punto di fusione >1000.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare SC2O3
Indice di Merck 10,8239
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 137.91
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce