Learn More
Scandium(III) sulfate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7058610
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11350118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042877.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sc2(SO4)3·XH2O
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare Sc2(SO4)3·XH2O
Numero MDL MFCD00149854
Specifica
Materiale o nome chimico Scandium (III) sulfate hydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Informazioni di solubilità Freely soluble in water
Peso formulazione 378.10 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Sensibilità Hygroscopic