Learn More
Buerkle™ Scrapers for Foodstuffs
Codice prodotto. p-7230558 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
205 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10260512
Marca: Buerkle™ 83004011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Scrapers with easy-to-clean, smooth and pore-free surface ideal for the food sector.
  • For foodstuffs (FDA and EU Nr. 10/2011)
  • Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
  • Can be also used for boiling products
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Raschietto
Handle Type Fissa
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità FDA e (EU) n. 10/2011
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) 205 mm
Materiale Polipropilene
Stile Monopezzo
Larghezza (sistema metrico) 75 mm