Learn More
Merck Scepter™ 3.0 Cell Counter 40 μm Sensors
The Scepter™ 3.0 sensor is engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone enabling discrimination by cell size and volume- down to sub-micron and sub-pL resolution. Coupled with precision liquid handling channels and electronics, the Scepter™ sensor accurately provides cell population statistics.
257.00€ - 2350.00€
Specifica
Product Type | Scepter™ 3.0 Cell Counter Sensors |
---|---|
Dimensioni cella | 5 to 15 μm |
Cicli di esercizio | 50,000 to 1,500,000 particles/mL |
Dimensione particelle | 4 to 18 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell Counting |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17111731
|
Merck
PHCC340050 |
50 Pk. |
257.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17121731
|
Merck
PHCC340250 |
250 Pk. |
1200.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17131731
|
Merck
PHCC340500 |
500 Pk. |
2350.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-04-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For research use only
- Provides fast, convenient method for counting cells and particles
- Compatible with both the 40 and 60 μM sensors
- Employs the Coulter Principle in a miniaturized, handheld, format enabling rapid cell counting, taking less than 30 seconds
- Prepare a dilution of the cell culture of interest and use cell counter to aspirate a sample of this dilution into the sensor
- Displays:
- Cell concentration
- Average cell size
- Average cell volume
- Histogram of size or volume distribution
Specifica
Scepter™ 3.0 Cell Counter Sensors | |
50,000 to 1,500,000 particles/mL | |
Cell Counting |
5 to 15 μm | |
4 to 18 μm |