Learn More
Kern Sohn Bilancia didattica EMB
Click to view available options
Capacità:
200 g
2000 g
Unit Size:
Pezzo
Description
- Determinare la densità è diventato facile! Grazie all'intuitivo pannello di controllo grafico è possibile rilevare in pochissimo tempo lo spessore di liquidi e solidi, idoneo pertanto anche per le attività didattiche e scolastiche
- Panello di comando autoesplicante con grafica, passaggi chiari di lavoro, anche senza manuale di uso
- non richiede apprendimento = risparmio costi
- ideale per l‘utente inesperto
- procedura visualizzata per escludere errori di comando
- I 4 passaggi di lavoro vengono eseguiti da sinistra verso destra:
- [[1]] Azzerare la bilancia tramite il tasto [TARE]
- [[2]] Selezionare la modalità di rilevamento della densità (solidi/liquidi)
- [[3]] Pesata in aria di campione/pescante
- [[4]] Pesata in liquido di campione/pescante. La densità viene visualizzata direttamente sul display
- Struttura estremamente piatta
- Gancio per pesate sottobilancia di serie
- Pronta all'uso: batterie comprese, blocco di 9 V, autonomia fino a 12 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
- Nota: Si prega di ordinare contestualmente anche il set per la determinazione della densità, vedi accessori
Specifications
Specifications
| Capacità | 200 g |
| Leggibilità | 0.001 g |
| Linearità | 0.005 g |
| Ripetibilità | 0.002 g |
| Tipo | School Balance |
| Requisiti elettrici | Universal Mains Adapter |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.