Learn More
Kern Sohn Bilancia didattica EMB
Click to view available options
Capacità:
200 g
2000 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Determinare la densità è diventato facile! Grazie all'intuitivo pannello di controllo grafico è possibile rilevare in pochissimo tempo lo spessore di liquidi e solidi, idoneo pertanto anche per le attività didattiche e scolastiche
- Panello di comando autoesplicante con grafica, passaggi chiari di lavoro, anche senza manuale di uso
- non richiede apprendimento = risparmio costi
- ideale per l‘utente inesperto
- procedura visualizzata per escludere errori di comando
- I 4 passaggi di lavoro vengono eseguiti da sinistra verso destra:
- [[1]] Azzerare la bilancia tramite il tasto [TARE]
- [[2]] Selezionare la modalità di rilevamento della densità (solidi/liquidi)
- [[3]] Pesata in aria di campione/pescante
- [[4]] Pesata in liquido di campione/pescante. La densità viene visualizzata direttamente sul display
- Struttura estremamente piatta
- Gancio per pesate sottobilancia di serie
- Pronta all'uso: batterie comprese, blocco di 9 V, autonomia fino a 12 h, funzione AUTO-OFF per economizzare la batteria
- Nota: Si prega di ordinare contestualmente anche il set per la determinazione della densità, vedi accessori
Specifica
Specifica
| Capacità | 2000 g |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Linearità | 0.05 g |
| Ripetibilità | 0.02 g |
| Tipo | School Balance |
| Requisiti elettrici | Universal Mains Adapter |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.