Learn More
Cole-Parmer™ Schott™ FEP Tubing
Codice prodotto. 11716058 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Overall Length (English):
40 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11716058
Marca: Cole-Parmer™ 2490660
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keep your Schott™ titrator operating at its best with Schott™ FEP Tubing.
  • For use with SCHOTT Volumetric Titrator, 24906-00.
Specifica
Materiale FEP
Overall Length (English) 40 in.
Overall Length (Metric) 101.6 cm
Da utilizzare con Schott™ Volumetric Titrator, 24906-00
Product Type Tubing for Titrator 24906-00