Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Glass Single Reference Electrode
Codice prodotto. 10315572 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Elettrolita di riferimento:
Ag/AgCl
Calomel
Hg/Hg2SO4
Diametro (sistema metrico) corpo:
10 mm
12 mm
Lunghezza (sistema metrico):
103 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Elettrolita di riferimento Diametro (sistema metrico) corpo Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10315572 Ag/AgCl 12 mm 120 mm Pezzo
10213462 Calomel 10 mm 103 mm Pezzo
10725013 Hg/Hg2SO4 10 mm 103 mm Pezzo
10542113 Calomel 12 mm 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10315572 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 1070044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    156.46€ / pezzi 1
    Risparmia 15.54€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Especially useful for the separation of combination electrodes into separate measuring and reference electrodes. SI Analytics™ ScienceLine Glass Single Reference Electrode are for special applications and make complex applications even more reliable.
  • The combination of pure measuring electrodes for i.e. ion-selective measurements or special constructions with one reference electrode
  • Redox titrations with a constant pH value with glass electrodes as reference and redox single sensors as measuring electrode
  • Application of double-electrolyte electrodes for an optimal adaptation of reference electrolyte to the measuring media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Ceramic Diaphragm
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo Reference Electrode
Elettrolita di riferimento Ag/AgCl
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm