Learn More
SI Analytics™ ScienceLine™ Micro-Electrode
Codice prodotto. 10355011 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10355011 BNC Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10355011 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285105579
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
SI Analytics™ ScienceLine™ Micro-Electrode is a combination electrode with a temperature sensor.
  • Ag / AgCl reference
  • Zero point: pH = 7.0 ± 0.3
  • Electrolyte: KCl 3 mol/l
  • Pt 1000 temperature sensor
  • 1 m long fixed cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Spear membrane
Tipi di connettore BNC
Giunzione 3 x Platinum
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Tipo N 5800 BNC
Lunghezza (sistema metrico) 96 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Diametro (sistema metrico) tappo 5 mm