Learn More
SI Analytics™ ScienceLine™ Single Electrode
Codice prodotto. 10772893 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
L 1 N Connection Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10772893 L 1 N Connection Cable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10772893 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 1070046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    183.00€ / pezzi 1
    Risparmia 18.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
SI Analytics™ ScienceLine™ Single Electrode features a glass shaft and a platinum junction.
  • Ag/AgCl: KCl 3 mol/l, e.g. L 300
  • Reference electrode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore L 1 N Connection Cable
Giunzione Platinum
Materiale Glass Shaft
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo Reference Electrode
Elettrolita di riferimento Ag/AgCl
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm