Learn More
Eppendorf™ Piattaforme universali agitatori a scuotimento Scientific
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma:
13 in.
16 in.
18 in.
24 in.
30 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma:
11 in.
12 in.
18 in.
36 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2350 Shaker
Innova 43/43R, 2300, Series 4300 and 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC Shaker
Innova I26/I-26R Shaker
Innova Model 2150 Shaker
Innova Portable Model 2050
Per agitatore Innova, I-Series, Excella
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Clamps (sold separately)
- Accept a variety of accessory clamps, test tube racks and gel trays for greater flexibility
- Hold combinations of flasks or test tube racks
- With pre-drilled holes
Capacities listed are the most vessels of each size that will fit in a balanced pattern.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Universal Platform |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 36 in. (610 x 914 mm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma | 24 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 610 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) piattaforma | 61 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) piattaforma | 36 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 914 mm |
| Larghezza (sistema metrico) piattaforma | 91.4 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur