Learn More
Eppendorf™ Piattaforme universali agitatori a scuotimento Scientific
Codice prodotto. 11692764
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma:
13 in.
16 in.
18 in.
24 in.
30 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma:
11 in.
12 in.
18 in.
36 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Innova 2000, Excella E1/E2
Innova 2350 Shaker
Innova 43/43R, 2300, Series 4300 and 4400, E10, E25, E25R, C10, C25/C25KC Shaker
Innova I26/I-26R Shaker
Innova Model 2150 Shaker
Innova Portable Model 2050
Per agitatore Innova, I-Series, Excella
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11692764
Marca: Eppendorf™ PTL386
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Clamps (sold separately)
For use with New Brunswick Innova™, I-Series™ and Excella™ Shakers
  • Accept a variety of accessory clamps, test tube racks and gel trays for greater flexibility
  • Hold combinations of flasks or test tube racks
  • With pre-drilled holes
Capacities listed are the most vessels of each size that will fit in a balanced pattern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Universal Platform
Dimensioni (L x P) 24 x 36 in. (610 x 914 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 24 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 24 in.
Lunghezza (sistema metrico) 610 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 61 cm
Larghezza (sistema imperiale) 36 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 36 in.
Larghezza (sistema metrico) 914 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 91.4 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Innova 2350 Shaker
Include Pre-drilled holes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt