Learn More
Kartell™ Flaconcini di scintillazione
Codice prodotto. p-8007255
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 ml
20 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
13.71 mm
26.5 mm
Altezza (sistema metrico):
52.5 mm
57.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
Codice prodotto. 10172611
Marca: Kartell™ 0093400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed with heavy walls to minimize solvent losses. Kartell™ Scintillation Vials are compatible with all liquid scintillation counters.
  • Unbreakable
  • Available in macro or mini sizes
  • Supplied with screw caps
  • CE marked, IVD approved 
Specifica
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 13.71 mm
Materiale Polietilene
Volume (sistema metrico) 4 ml
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 52.5 mm