Learn More
SCNM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene SCNM1
Concentrazione 0.22 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16834694
Vedere i documenti
Proteintech
15490-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16824694
Vedere i documenti
Proteintech
15490-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
SCNM1 is a zinc finger protein and putative splicing factor. In mice, Scnm1 modifies phenotypic expression of Scn8a mutations.
Specifica
Specifica
SCNM1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q8K136, Q9BWG6
310662, 69269, 79005
SCNM1 Fusion Protein Ag7854
Primary
-20°C
SCNM1
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
SCNM1, sodium channel modifier 1
SCNM1
IgG
Antigen Affinity Chromatography