Learn More
(-)-Scopolamine n-butylbromide
Codice prodotto. 16534294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16534294
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 149-64-4 | C21H30BrNO4 | 440.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-64-4
Formula molecolare C21H30BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 440.38
InChI Key HOZOZZFCZRXYEK-GXLSIKBRSA-M
IUPAC Name (1S,2R,4S,5S)-9-butyl-7-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide
SMILES [Br-].CCCC[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Scopolamine n-butylbromide
Punto di fusione 142.0°C to 144.0°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: slightly soluble.
Peso formulazione 440.38