Learn More
Scopoletin, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099133
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
Codice prodotto. 16479056
Marca: Medchem Express HYN0342
MedChemExpress Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Specifica
Materiale o nome chimico Scopoletin
CAS 92-61-5
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H8O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Gelseminic acid Chrysatropic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (325.23 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C=CC2=CC(OC)=C(O)C=C2O1
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Peso formulazione 192.17
Percent Purity 99.19%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.