missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Scorpion Scoop Eco
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 304 Stainless Steel
- Satin finish
- Suitable for general, light duty use
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Larghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Stainless Steel (AISI 304) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 230 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto