Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control™ Alcohol Foam Hand Sanitizer
Codice prodotto. p-7214191
Click to view available options
Quantità:
4 x 1.2 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 17163664
Marca: Kimberly-Clark™ 6392
Scott™ CONTROL™ alcohol hand sanitizer kills up to 99.99% of microorganisms. Dermatologically tested and fragrance free, foam sanitizer contains aloe vera and skin humectant.
  • Features
    • Contains aloe vera and skin humectant designed to support frequent use
    • Dye and fragrance free formulation is dermatologically tested
    • Quick and easy installation with a simple push and click
    • Empty cassette can be compressed to conserve space and is recyclable once pump is removed
  • Uses:
    • Designed to support compliance control in the workplace
    • Used to minimise risk, support hygiene practices and help contamination control in the workplace
  • Notes:
    • Always read label and product information before use
    • Use biocides safely
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Alcohol Foam Hand Sanitizer
Colore Clear
Certificazione/Conformità Biocidal Products Regulation
Certifications/Compliance (Europe) EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, BPR Regulation EU 528/2012
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aquarius™ Hand Cleanser Dispensers (6948, 6955, 7124)
Imballaggio Cassette
Quantità 6 x 1 L
Size 6 L
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.