Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Codice prodotto. p-200080453
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
37 x 50 cm
38 x 39 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
6 rotoli
Codice prodotto. 12600543
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 7160
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Essential™ Examination Couch Paper ideal for protecting couches in the healthcare industry.
  • Strong, tear-resistant and durable
  • Compatible with dispenser 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Couch Cover
Colore White
Materiale Paper
Dimensioni (L x P) 38 x 39 cm
Monouso Single-use
Formato Wrapped Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 39 cm