Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Performance Standard Toilet Tissue Rolls
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12611476
Click to view available options
Quantità confezione:
6 x 6 Rolls x 350 Sheets
8 x 8 Rolls x 350 Sheets
Dimensione della confezione:
64 rotoli
pezzi 36
Codice prodotto. 12611476
Marca: Kimberly-Clark™ 8517
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides the comfort of home. Scott™ Performance Standard Toilet Tissue Rolls dissolves in cold water and will not clog drains.
  • White, perforated, 2-ply toilet tissue
  • Soft and absorbent
  • Dissolves in cold water so that the sewer pipes will not clog up
  • Perforation allows economical consumption, suitable for cost savings and reducing the amount of waste
  • ISO 14001, ISO 9001, EU Label and FSC certified
  • Ideal for washrooms in office buildings and hotels that value economy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Toilet Tissue Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.3 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel and FSC certified
Colore White
Dimensioni (L x P) 12 x 9.3 cm (4.72 x 3.66 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for small washrooms in office buildings and hotels, the place to economy value
Quantità confezione 6 x 6 Rolls x 350 Sheets
Strato 2-ply