Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Carta igienica Scott™ Performance
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12621426
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
52 cm
59.4 cm
Dimensione della confezione:
12 rotoli
6 rotoli
Codice prodotto. 12621426
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 8512
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For busy, high traffic washrooms that demand consistency, quality and value. Large roll toilet paper is made from 100% recycled fibres with reliable flushability to prevent blockages and maintain good workplace hygiene.
  • Quality jumbo roll toilet tissue offers an efficient solution for high traffic locations with reliable flushability to prevent blockages.
  • For environmental assurance, made from 100% recycled fibres, is FSC certified, and carries the European Ecolabel.
  • Compatible with Aquarius™ Toilet Tissue Dispensers.
  • Offers high capacity with each roll 5x longer than a standard roll.
  • Embossed Scott™ and patterns deliver an enhanced appearance and feel to every sheet of toilet paper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Jumbo Bathroom Tissue
Lunghezza (sistema imperiale) 23.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 59.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 39.6 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità EU Ecolabel
Colore White
Dimensioni (L x P) 200 x 9 cm (656.2 ft. x 3.5 in.)
Formato Jumbo Rolls
Da utilizzare con (applicazione) High Traffic Washrooms
Quantità confezione 12 Rolls x 526 Sheets
Strato 2-ply